Key Documents
GBL246872
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 2 wells, size 16.5 mm × 34 mm
Synonyme(s) :
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.15
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
wells 2
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 246872
Taille
16.5 mm × 34 mm
2 wells
Couleur
none
Informations légales
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.