Principaux documents
G8660
Sigma-Aldrich
Gastrointestinal Tumor Antigen from human fluids
≥50,000 units/mL, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Cancer-associated, Ca 19-9
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
human fluids
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
≥50,000 units/mL
Température de stockage
−20°C
Qualité
Highly purified
Définition de l'unité
One unit is an arbitrary amount related to a reference antigen preparation using CIS-RIA method.
Forme physique
Solution in 0.15 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% sodium azide
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable