Principaux documents
G7629
Sigma-Aldrich
Gum storax
Synonyme(s) :
Styrax
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.59 (lit.)
Densité
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Actions biochimiques/physiologiques
Gum storax or storax balsam reduced the viability of human lymphocytes. It increased the level of sister chromatid exchange and lactate dehydrogenase, suggesting it is cytotoxic to lymphocytes.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Genotoxic and cytotoxic effects of storax in vitro.
Karadeniz B.
Toxicology and Industrial Health, DOI: 10-DOI: 10 (2011)