G7522
3-α-Galactobiose
synthetic, ≥90%
Synonyme(s) :
α-D-Gal-(1→3)-D-Gal, 3-O-α-D-Galactopyranosyl-D-galactose
About This Item
Source biologique
synthetic
Pureté
≥90%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O