G7276
Gibberellin A4
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥90%
222,00 $
About This Item
222,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥90%
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Impuretés
≤5% gibberellin A7
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@@H]3C[C@]1(CC3=C)[C@@H](C(O)=O)[C@]4([H])[C@@]5(C)[C@@H](O)CC[C@@]24OC5=O
InChI
1S/C19H24O5/c1-9-7-18-8-10(9)3-4-11(18)19-6-5-12(20)17(2,16(23)24-19)14(19)13(18)15(21)22/h10-14,20H,1,3-8H2,2H3,(H,21,22)/t10?,11-,12+,13-,14-,17-,18+,19-/m1/s1
Clé InChI
RSQSQJNRHICNNH-AMNRFOROSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable