Principaux documents
G7166
Sigma-Aldrich
D-Glucaro-δ-lactam potassium salt
solid, from microbial
Synonyme(s) :
(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-6-oxo-2-piperidinecarboxylic acid potassium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO6
Poids moléculaire :
191.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161501
ID de substance PubChem :
Source biologique
microbial
Forme
solid
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.K/c8-2-1(6(12)13)7-5(11)4(10)3(2)9;/h1-4,8-10H,(H,7,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t1-,2-,3+,4-;/m1./s1
Clé InChI
UMYRZBUKBVTAIM-GMTPAUIDSA-M
Application
Inhibitor for bovine liver β-glucuronidase.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable