G7007
γ-Glu-Leu
About This Item
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC([C@@H](N)CCC(N[C@H](C(O)=O)CC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C11H20N2O5/c1-6(2)5-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
MYFMARDICOWMQP-UHFFFAOYSA-N