Principaux documents
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9N3O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable