G5668
GW1929 hydrate
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-(2-Benzoylphenyl)-O-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethyl]-L-tyrosine hydrate
305,00 $
About This Item
305,00 $
Produits recommandés
Essai
>98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Auteur
GlaxoSmithKline
Chaîne SMILES
[H]O[H].CN(CCOc1ccc(C[C@H](Nc2ccccc2C(=O)c3ccccc3)C(O)=O)cc1)c4ccccn4
InChI
1S/C30H29N3O4.H2O/c1-33(28-13-7-8-18-31-28)19-20-37-24-16-14-22(15-17-24)21-27(30(35)36)32-26-12-6-5-11-25(26)29(34)23-9-3-2-4-10-23;/h2-18,27,32H,19-21H2,1H3,(H,35,36);1H2/t27-;/m0./s1
Clé InChI
XSITZVFUXCLFMK-YCBFMBTMSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARG(5468)
Application
- to study its effects on plant homeodomain finger protein 16 (Phf16) and patatin-like phospholipase domain containing 3 (Pnpla3) expression involved in adipogenesis[1]
- to study its effects on complement component 3 (C3) gene expression in human hepatoma cells[2]
- to activate PPARγ in human breast cancer cells[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable