G5642
Monosialoganglioside GM3 from canine blood
≥98%, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
lyophilized powder
Solubilité
chloroform/methanol/water (9.5:9.5:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research