Principaux documents
G5529
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(2,2,2-trichloroethyl) ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10Cl3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
>99% (TLC)
Chaîne SMILES 
NC(CCC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H10Cl3NO4/c8-7(9,10)3-15-5(12)2-1-4(11)6(13)14/h4H,1-3,11H2,(H,13,14)
Clé InChI
ZKAVMZAGITUCAX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable