Principaux documents
G2418
Sigma-Aldrich
Geranyl triphosphate ammonium salt solution
methanol:ammonia solution
Synonyme(s) :
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl triphosphate ammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H21O10P3 · 4NH3
Poids moléculaire :
462.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
methanol:ammonia solution
Conditionnement
vial of 200 μg
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C10H21O10P3.4H3N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-18-22(14,15)20-23(16,17)19-21(11,12)13;;;;/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)(H2,11,12,13);4*1H3/b10-7+;;;;
Clé InChI
CLDSCDHQBOJXRD-VUVJVRPPSA-N
Application
Isoprenoid building block
Forme physique
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)