MilliporeSigma
G2000
2-(β-D-Galactosidoxy)naphthol AS-LC
Synonyme(s) :
2-(β-D-Galactosidoxy)naphthalene-3-carboxylic acid (2,5-dimethoxy-4-chloroanilide, Naphthol AS-LC β-D-galactoside
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H26ClNO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.93
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)c(OC)cc1Cl
InChI
1S/C25H26ClNO9/c1-33-18-10-16(19(34-2)9-15(18)26)27-24(32)14-7-12-5-3-4-6-13(12)8-17(14)35-25-23(31)22(30)21(29)20(11-28)36-25/h3-10,20-23,25,28-31H,11H2,1-2H3,(H,27,32)
InChI key
UJPWFVGXQNDAFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for the histochemical demonstration of galactosidase.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe