G137
(2S,4R)-4-Methylglutamic acid
solid
Synonyme(s) :
SYM-2081
About This Item
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D +23.2°, c = 0.73 in 6 M HCl(lit.)
Couleur
white
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Chaîne SMILES
C[C@H](C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)2-4(7)6(10)11/h3-4H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4+/m1/s1
Clé InChI
KRKRAOXTGDJWNI-DMTCNVIQSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Slc1a2(29482)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable