Principaux documents
G1110MM-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib) Phosphoramidite
configured for MerMade
Synonyme(s) :
N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H54N7O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
839.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Source biologique
non-animal source
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forme
powder or granules
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (G111041-01)
pkg of 1 × 10 g (G111028-01)
pkg of 6 × 10 g (G111028-06)
pkg of 6 × 5 g (G111085-06)
Technique(s)
oligo synthesis: suitable
Impuretés
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
Couleur
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilité
configured for MerMade
Profil des nucléosides
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
Clé InChI
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable