Documents
G0921
Sigma-Aldrich
6′-GNTI Ditrifluoroacetate
≥97.5% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
6′-GNTI, : [(4bS,8R,8aS,14bR)-7-(cyclopropylmethyl)-5,6,7,8,8a,9,14,14b-octahydro-1,8a-dihydroxy-4,8-methanobenzofuro[2,3-a]pyrido[4,3-b]carbazol-12-yl]-guanidine ditrifluoroacetate dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H29N5O3 · 2CF3CO2H · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
735.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97.5% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
under inert gas
Couleur
pink to tan
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.NC(=N)Nc1ccc2c3C[C@@]4(O)[C@H]5Cc6ccc(O)c7OC(c3[nH]c2c1)[C@]4(CCN5CC8CC8)c67
Actions biochimiques/physiologiques
6′-GNTI is a selective agonist of κ/δ opioid receptor heterodimers in the spinal cord and has the unique property of selectively activating only opioid receptor heterodimers and not homomers. 6′-GNT functions as an analgesic demonstrating that opioid receptor heterodimers are functionally relevant in vivo.
Attention
Air-sensitive
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable