G0773
Guanosine 5′-triphosphate γ-(1-[2-nitrophenyl]ethyl) ester sodium salt
~95%
Synonyme(s) :
Caged GTP
About This Item
Essai
~95%
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Application
Attention
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable