G0157
Anti-GABA Transporter GAT-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Slc6a12(50676)
Immunogène
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit comparable