Principaux documents
F9641
Sigma-Aldrich
3-Fucosyllactose
from human milk, ≥95% (HPAE/PAD)
Synonyme(s) :
α-L-Fuc-(1→3)-[β-D-Gal-(1→4)]-D-Glc, 3-FL
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H32O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
human milk
Pureté
≥95% (HPAE/PAD)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Liaison
Terminal Glc analog of Lewis-X trisaccharide.