Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 471,00 $ |
A propos de cet article
471,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
Utilisé pour la préparation des cellules et l′isolement des organelles
Ficoll is a hydrophilic neutral highly branched polysaccharide use to establish density gradients to separate blood component cells and organelles. It is part of the separation medium called Ficoll-Paque.
Other Notes
Un polymère synthétique non ionique du sucrose
Dialyzed
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
| product line BioXtra | product line BioXtra | product line BioXtra | product line - |
| sterility γ-irradiated | sterility - | sterility - | sterility - |
organelle preparation, centrifugation gradients | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polysucrose 400
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe