F7804
Fascaplysin chloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Fascaplysine hydrate
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
brick red
Solubilité
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ~20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[H]O[H].O=C1c2ccccc2-[n+]3ccc4c([nH]c5ccccc45)c13
InChI
1S/C18H10N2O.ClH.H2O/c21-18-13-6-2-4-8-15(13)20-10-9-12-11-5-1-3-7-14(11)19-16(12)17(18)20;;/h1-10H;1H;1H2
Clé InChI
WPIOPGXRERNYSI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable