Principaux documents
F7767
Sigma-Aldrich
Fibrinopeptide B-Tyr
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C75H102N20O27
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1715.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable