F7634
Anti-Sheep IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Donkey Anti-Sheep IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
donkey
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:40
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable