Principaux documents
F7126
Sigma-Aldrich
6-Fluorotryptamine
≥99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2
Clé InChI
BQTOKMYKZPCPRW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Adriana A Lopes et al.
Scientific reports, 9(1), 11349-11349 (2019-08-07)
Spiro-oxindole scaffolds have been studied due to their promising therapeutic potential. In the Amazon rainforest there are two important Uncaria species known as "cat's claw", which biosynthesize spirocyclic oxindole alkaloids; Uncaria tomentosa (Willd. ex Schult.) DC. and Uncaria guianensis (Aublet)