Principaux documents
F6147
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-3-14C
~95% (Radiochemical Purity), methanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
~95% (Radiochemical Purity)
Forme
methanol solution
Ampleur du marquage
40-60 mCi per mmol
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
Conditionnement
Sealed ampule
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable