F5152
D-Fructose Dehydrogenase from Gluconobacter industrius
lyophilized powder, 400-1,200 units/mg protein
Synonyme(s) :
D-Fructose:(acceptor) 5-oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
400-1,200 units/mg protein
Poids mol.
140 kDa
Composition
Protein, ≤10% Lowry
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable