MilliporeSigma
Passer à
F5013
5-Fluoroorotic acid hydrate
≥98%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-4-carboxylic acid, 5-Fluorouracil-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
218,00 $
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
413,00 $
1 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
1 200,00 $
1 020,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3FN2O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.09 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
211-876-0
MDL number:
218,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(NC(N1)=O)=C(F)C1=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
InChI key
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in the selection of orotidine-5′-phosphate decarboxylase mutants of Saccharomyces cerevisiae.
5-Fluoroorotic acid hydrate has also been used as a counter-selection agent to screen L. lactis (multi) peptidase knockout mutants[1] and C. albicans.[2] It has been used in synthesis of 5-fluoroorotidine 5′-monophosphate (FOMP).
Biochem/physiol Actions
5-Fluoroorotic acid is a selective inhibitor of rRNA synthesis in mammals.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
47190F6627C9375
assay
≥98%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
4 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: soluble, DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluoroorotic acid hydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe