Key Documents
F4303
Sigma-Aldrich
Fiduxosin hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(3-[4-((3aR,9bR)-cis-9-methoxy-1,2,3,3a,4,9b-hexahydro-[1]-benzopyrano[3,4-c]Pyrrol-2-yl)butyl]-8-phenyl-pyrazino-[2′,3′:4,5]thieno [3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione) hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H29N5O4S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES 
Cl[H].[H][C@@]12COc3cccc(OC)c3[C@]1([H])CN(CCCCN4C(=O)Nc5c(sc6ncc(nc56)-c7ccccc7)C4=O)C2
InChI
1S/C30H29N5O4S.ClH/c1-38-22-10-7-11-23-24(22)20-16-34(15-19(20)17-39-23)12-5-6-13-35-29(36)27-25(33-30(35)37)26-28(40-27)31-14-21(32-26)18-8-3-2-4-9-18;/h2-4,7-11,14,19-20H,5-6,12-13,15-17H2,1H3,(H,33,37);1H/t19-,20-;/m1./s1
Clé InChI
OFPMGRPQOZABPO-GZJHNZOKSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
α1-Adrenoceptor antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable