MilliporeSigma
Passer à
F4259
2-Furaldehyde
Synonyme(s) :
Furfural
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
EC Number:
202-627-7
UNSPSC Code:
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup