F3427
Fluorescein-β-D-galactopyranoside polyacrylamide
powder
Synonyme(s) :
β-D-Gal-PAA-FI
About This Item
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable