Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 312,00 $ |
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 150,00 $ 977,50 $ |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9FO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.13
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
viscous liquid
312,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
6-Fluoromevalonate, ≥90% (GC), viscous liquid
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
viscous liquid
color
yellow tint
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(CF)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H9FO3/c7-4-6(9)1-2-10-5(8)3-6/h9H,1-4H2
InChI key
DPPMVKMESJJAJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Fluoromevalonate has been used as a mevalonate pyrophosphate decarboxylase inhibitor:
- to study the effect of mevalonate pathway inhibition on patient-derived brain tumor-initiating cells (BTICs) growth and self-renewal
- to study its effect on induction of trained immunity by β-glucan in monocytes
- to determine the effect of the mevalonate pathway (MVP) on ADP-ribosylation factor 6 (ARF6) activation
Biochem/physiol Actions
Mevalonate-pyrophosphate decarboxylase inhibitor
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (GC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form viscous liquid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥3 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color yellow tint | color white to beige | color off-white | color white to beige |
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe