F1305
Anti-FEN-1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Flap endonuclease, Anti-Flap structure-specific endonuclease 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 45 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HEK 293T cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK 293T cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using K562 cell lysates
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... FEN1(2237)
mouse ... Fen1(14156)
rat ... Fen1(84490)
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable