MilliporeSigma
F1028
Farnesyl pyrophosphate-[1-3H(N)] triammonium salt
aqueous ethanol solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H37N3O7P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
15-30 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.[H]C(OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
Packaging
Packaged under Nitrogen
Physical form
Ethanol: water (1:1) containing 0.25 M ammonium bicarbonate