F0552
Fas Ligand from mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in mouse NSO cells, lyophilized powder
1 100,00 $
About This Item
1 100,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in mouse NSO cells
Niveau de qualité
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
monomer calculated mol wt ~18 kDa
28-32 kDa by SDS-PAGE
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Fasl(14103)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable