ESPCAS9BST
eSpCas9-Blasticidin Lenti Plasmid
350,00 $
About This Item
350,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 μL
Concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of Plasmid DNA)
Sélection
ampicillin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
To order gRNA in any format click here
Application
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Manufacture of eSpCas9 expressing Lentiviral Particles
Caractéristiques et avantages
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Highly Active
- Ready to use purified plasmid DNA
Principe
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable