Principaux documents
EPM1334-9926
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 2.8 L Fernbach flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 3 clamps installed
1 EA
1 700,00 $
1 700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 700,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103816
Nomenclature NACRES :
NB.73
1 700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
3 x 2.8 L Fernbach flasks
comes complete with 3 clamps installed
dedicated
for 2.8 L Fernbach flasks
interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1334-9926 (Global)
L × l
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Catégories apparentées
Description générale
New Brunswick S41l shaker platforms.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG