Principaux documents
EPM1194-9919
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2150 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, (phenolic resin)
1 EA
1 830,00 $
1 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 830,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103816
Nomenclature NACRES :
NB.73
1 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
(phenolic resin)
Caractéristiques
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1194-9919 (Global)
Taille
61 cm × 45.7 cm
Capacité
(12 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Catégories apparentées
Description générale
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2150 platform shaker to give a safe and perfect fit.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG