Principaux documents
EPM1190-9911
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, (phenolic resin), dedicated
1 EA
1 010,00 $
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 010,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103816
1 010,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
(phenolic resin)
Caractéristiques
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1190-9911 (Global)
L × l
40.6 cm × 30.5 cm
Taille
40.6 cm × 30.5 cm
Catégories apparentées
Description générale
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Caractéristiques et avantages
  • Holds 1 L Erlenmeyer flasks
  • Made from phenolic resin for water, heat, and corrosions resistance and electrical insulation
  • Designed for New Brunswick Innova 2025 for perfect fit
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG