EPM1190-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1190-9904 (Global)
L × l
40.6 cm × 30.5 cm
Taille
40.6 cm × 30.5 cm
Capacité
(20 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Holds up to 20 x 125 mL Erlenmeyer flasks
- made from stainless steel for durability
- Designed for New Brunswick Innova 2025 for perfect fit