EPM1190-9901
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
1 660,00 $
About This Item
1 660,00 $
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1190-9901 (Global)
L × l
40.6 cm × 30.5 cm
Taille
40.6 cm × 30.5 cm
Capacité
(86 x 10 mL Erlenmeyer flasks)