Principaux documents
EPM1001-0240
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
universal, interchangeable, stainless steel
1 EA
808,00 $
808,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
808,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103816
Nomenclature NACRES :
NB.73
808,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
interchangeable
universal
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® M1001-0240 (Global)
L × l
33 cm × 28 cm
Catégories apparentées
Description générale
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG