MilliporeSigma
Passer à
EPD64
Eppendorf® Freezer Box Dividers
size 8 in. × 8 in., 64 tubes
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
14,30 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® D64 (Global)
14,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
manufacturer/tradename
Eppendorf® D64 (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
8 in. × 8 in.
capacity
64 tubes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
EPD100EP6001000911EP6001011410
manufacturer/tradename
Eppendorf® D64 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® D100 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 6001000911 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 6001011410 (Global)
capacity
64 tubes
capacity
100 tubes
capacity
(max box number per rack: 11 (1 x 11))
capacity
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
8 in. × 8 in.
size
10 in. × 10 in.
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Freezer Box Dividers