EPACE-6000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Excella E25/E25R, for 6 L Erlenmeyer flasks
181,00 $
About This Item
181,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
for 6 L Erlenmeyer flasks
for Excella E25/E25R
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® ACE-6000S (Global)
Larg. × H
225 mm × 96 mm