Principaux documents
EP6731011085
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Oxygen control, inner door with 8 door segments, handle right side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
1 EA
22 980,00 $
22 980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
22 980,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104405
22 980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6731011085
Catégories apparentées
Description générale
CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle right side, 1 – 20 % oxygen control, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
Caractéristiques et avantages
  • 1 – 20 % oxygen control
  • handle right side
  • inner door with 8 door segments
  • 180° HTD (standard with C170i)
  • including water tray and four shelves (stainless steel)
  • 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
Informations légales
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG