Principaux documents
EP6001021910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, side access
1 EA
333,00 $
333,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
333,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
333,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6001021910 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 205 mm (8.1 in.)
Description générale
for ULT freezer: Premium U410 (max. 180 boxes), Premium U700 (max. 300 boxes), HEF U410 (max. 180 boxes), CryoCube F570 series (max. 300 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment version, compartment 1-4)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment version, compartment 1-4)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG