Principaux documents
EP6001012210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 28 x boxes (2 in.), (4 x 7) configuration, stainless steel, drawer
1 EA
482,00 $
482,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
482,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122806
Nomenclature NACRES :
NB.12
482,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
(4 x 7) configuration
Holds 28 x boxes (2 in.)
drawer
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6001012210 (Global)
Technique(s)
cryopreservation: suitable
P × l × H
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 404 mm (15.9 in.)
Description générale
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG