EP5920742000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, pack of 2
519,00 $
About This Item
519,00 $
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
capacity 52 x 5 mL FACS
Holds 5 mL FACS tubes
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920742000 (Global)
Paramètres
4,140 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
114 mm
Diamètre
12 mm
Compatibilité
for use with Universal-Large bucket