Principaux documents
EP5920717006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical, for use with high-capacity buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
capacity 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920717006 (Global)
Paramètres
3,061 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
45 mm
Diamètre
62 mm
Compatibilité
for use with High-capacity bucket
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG