Principaux documents
EP5895202004
Universal Buckets for Eppendorf® S-4xUniversal Rotor
pkg of 2 ea
2 EA
1 920,00 $
1 920,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
1 920,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.82
1 920,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895202004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor S-4xUniversal
Description générale
Universal Buckets for Eppendorf(R) S-4xUniversal Rotor
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG