Principaux documents
EP5895201008
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
to hold, 4 x universal buckets
1 EA
3 750,00 $
3 750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 750,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
3 750,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 4 x universal buckets
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5895201008
Paramètres
4,500 max. RCF (4,347 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5910R
Description générale
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG